Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 beskyttelsespatroner
Artikelnummer. p-4523766 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10197984
Brand: Thermo Scientific™ 71503012101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
  • Meget effektiv og reproducerbar Thermo Scientific kolonner
  • 150Å porestørrelse til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
  • Fremragende pH-stabilitet
Kræver
Thermo Scientific Unigard™ direkte tilslutning eller stand-alone holder, sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 13%
pH 2 til 12
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L1
Produktlinje Beta