Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 beskyttelsespatroner
Artikelnummer. 11592841 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11592841 4 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
10197984 2.1 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
11572841 3 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
11582841 4 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
10419634 2.1 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
10438094 3 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11592841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71505014001
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
  • Meget effektiv og reproducerbar Thermo Scientific kolonner
  • 150Å porestørrelse til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
  • Fremragende pH-stabilitet
Kræver
Thermo Scientific Unigard™ direkte tilslutning eller stand-alone holder, sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 13%
pH 2 til 12
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L1
Produktlinje Beta