Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 beskyttelsespatroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 13% |
| pH | 2 to 12 |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 150Å |
| Overfladeareal | 200 m2/g |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder |
| Endcapped | Yes |
| USP type | L1 |