Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 beskyttelsespatroner
Artikelnummer. 10419634 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10419634
Brand: Thermo Scientific™ 71505012101
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 13%
pH 2 to 12
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 200 m2/g
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Endcapped Yes
USP type L1