Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 beskyttelsespatroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
- Meget effektiv og reproducerbar Thermo Scientific kolonner
- 150Å porestørrelse til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
- Fremragende pH-stabilitet
Kræver
Thermo Scientific Unigard™ direkte tilslutning eller stand-alone holder, sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 13% |
| pH | 2 til 12 |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 150Å |
| Overfladeareal | 200 m2 /g |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med (udstyr) | Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder |
| Endcapped | Ja |
| USP type | L1 |
| Vis mere |