missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beta-Zeranol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Zearalanol (Taleranol) |
| CAS | 42422-68-4 |
| Molekylær formel | C18 H26 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one','3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-','[3S-(3R*,7R*)]-, (3S,7S)-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one, (+)-β-Zearalanol, P 1560, P 1560 (pharmaceutical), Taleranol, β-Zearalanol, β-Zearanol, β-Zeranol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (7S,11S)-7,15,17-trihydroxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),15,17-trien-13-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.4 |
| Formel vægt | 322.178 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?