Få mere at vide
beta-Tocotrienol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-beta-Tocotrienol |
| CAS | 490-23-3 |
| Molekylær formel | C28 H42 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-6-ol','3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrien-1-yl]-','(2R)-, 2H-1-Benzopyran-6-ol','3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-','[R-(E,E)]-, 2H-1-Benzopyran-6-ol','3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl]-','(2R)- (9CI), 6-Chromanol','2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)- (8CI), 5,8-Dimethyltocotrienol, D-β-Tocotrienol, β-Tocotrienol, ε-Tocopherol, ε-Tokoferol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1)\C)\C)C |
| IUPAC navn | (2R)-2,5,8-trimethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.63 |
| Formel vægt | 410.3185 |