Få mere at vide
beta-tetronisk syre, TRC
Artikelnummer. 30454306
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30454306 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30454306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT309513500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Tetronic Acid
CAS 541-57-1
Molekylær formel C4 H4 O3
Mængde 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one
InChI formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2
SMIL OC1=CC(=O)OC1
IUPAC navn 3-hydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 100.073
Formel vægt 100.016