Få mere at vide
Beta-Tetralon, TRC
Artikelnummer. 30423167
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30423167 1 g
1 options
Artikelnummer. 30423167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2985601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Tetralone
CAS 530-93-8
Molekylær formel C10H10O
Mængde 1 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxonaphthalene, 2-Oxotetralin, 2-Tetralone, 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-one, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, NSC 87083
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
SMIL O=C1CCc2ccccc2C1
IUPAC navn 3,4-dihydro-1H-naftalen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Formel vægt 146.0732