Få mere at vide
Isofield™ Beta sterile sæt - Grade A/B kompatible
Code produit 32236986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Størrelse
32236986 3X-Large
30178857 Lille
32236987 Lille
30178886 Medium
32236985 Medium
30178855 Større
32236984 Større
30178892 X-Large
32236979 X-Large
30178832 2X-Large
32236988 2X-Large
30178858 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32236986 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80451 3XL
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Beta-sterilsættet med hætte, overall, mandarinkrave og overstøvler er aseptisk foldet, valideret sterilt og testet mod kemo til ASTM F 739. De antistatiske, lav-linting, PPE Cat III-sæt giver essentiel beskyttelse i Grade A/B-miljøer til alle renrumsaktiviteter.
MANDARIN KRAVE OVERALL
  • GMP Grade A og B samt ISO klasse 4 og 5 renrumskompatible
  • To-lags mandarinkrave giver sikker pasform ved halsområdet
  • Lynlåsklappe med dobbeltsidet tape forhindrer indtrængen og udgang af partikler
  • Lavlinting, antistatisk stof, velegnet til behandling med kemobehandling
  • Elastiske tommelløkker
  • Elastik bagud for at forhindre bælgeffekten.
HOOD
  • Latexfri lukket elastisk frontåbning for behagelig pasform
  • Ekstra langt styre for ekstra beskyttelse
  • Trepanels hættedesign for at minimere hudeksponering
OVERBOOTS
  • Ekstra lang knælængde
  • To-tie for øget sikkerhed
  • Skridsikker PU-sål
Teknisk og dokumentationsmæssig overholdelse
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • QR-koden på kasserne muliggør øjeblikkelig dokumenthentning
  • Bestod Type 5 (EN ISO 13982-1:2004 og EN 13982-2:2004) og Type 6 (EN 13034:2005+A1:2009) testen
  • Afskrækkelse over for kemikalier og modstandsdygtighed over for penetration af kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Slidstyrke EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Fleksibilitetsrevnemodstand EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metode B
  • Trapezformet rivningsmodstand EN 14325:2004
  • Maskinretning og krydsretning EN ISO 9073-4:1997
  • Trækstyrke, krydsretning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinretning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmodstand EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Sømstyrke EN 14325:2004 [5.5]
  • Indadgående lækage af aerosoler og fine partikler ind i dragter EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Modstand mod gennemtrængning ved en væskesprøjtning (Sprøjtetest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsestøj under betingelser med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
  • Partikelrenlighed – Helmke Trommetest: Klasse 1
  • Overfladeresistivitet ASTM D257
Spécification
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Farve Hvid
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Produkttype PPE-kit
Størrelse 3X-Large
Lukketype Elastik
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Kravet
Sømtype Bundet
Engangs Engangsbrug
Modstand Kemikalier, antistatisk, væske, partikler
Antal lommer Ingen
Sterilitet Steril
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.