Få mere at vide
Isofield™ Beta sterile sæt - Grade A/B kompatible
Beskrivelse
MANDARIN KRAVE OVERALL
- GMP Grade A og B samt ISO klasse 4 og 5 renrumskompatible
- To-lags mandarinkrave giver sikker pasform ved halsområdet
- Lynlåsklappe med dobbeltsidet tape forhindrer indtrængen og udgang af partikler
- Lavlinting, antistatisk stof, velegnet til behandling med kemobehandling
- Elastiske tommelløkker
- Elastik bagud for at forhindre bælgeffekten.
HOOD
- Latexfri lukket elastisk frontåbning for behagelig pasform
- Ekstra langt styre for ekstra beskyttelse
- Trepanels hættedesign for at minimere hudeksponering
OVERBOOTS
- Ekstra lang knælængde
- To-tie for øget sikkerhed
- Skridsikker PU-sål
Teknisk og dokumentationsmæssig overholdelse
- COA, COC, COI Tilgængelig til download online
- QR-koden på kasserne muliggør øjeblikkelig dokumenthentning
- Bestod Type 5 (EN ISO 13982-1:2004 og EN 13982-2:2004) og Type 6 (EN 13034:2005+A1:2009) testen
- Afskrækkelse over for kemikalier og modstandsdygtighed over for penetration af kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Slidstyrke EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Fleksibilitetsrevnemodstand EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metode B
- Trapezformet rivningsmodstand EN 14325:2004
- Maskinretning og krydsretning EN ISO 9073-4:1997
- Trækstyrke, krydsretning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Maskinretning EN ISO 13934-1:2013
- Punkteringsmodstand EN 14325:2004, EN 863:1995
- Sømstyrke EN 14325:2004 [5.5]
- Indadgående lækage af aerosoler og fine partikler ind i dragter EN ISO 13982- 2:2004
- IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
- IL 8/10 (Type 5)
- Modstand mod gennemtrængning ved en væskesprøjtning (Sprøjtetest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
- Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsestøj under betingelser med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
- Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
- Partikelrenlighed – Helmke Trommetest: Klasse 1
- Overfladeresistivitet ASTM D257
Tekniske data
Tekniske data
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Produkttype | PPE-kit |
| Størrelse | Medium |
| Lukketype | Elastik |
| Manchet stil | Dækket elastik |
| Hals stil | Kravet |
| Sømtype | Bundet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |