missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Sitosteryl Ferulate, TRC

Artikelnummer. 30136268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136268 50 mg
30006361 5 mg
30005183 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS49706550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4952-28-7
Molekylær formel C39H58O4
Molekylvægt (g/mol) 590.88
Synonym Ferulic Acid β-Sitosterol Ester, Sitosteryl Ferulate, β-Sitosterol Ferulate, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmast-5-en-3β-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate-β-sitosterol;
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMIL O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)CC[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Sitosteryl Ferulate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C39H58O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h10-11,13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8-9,12,14-16,19-22,24H2,1-7H3/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formel vægt 590.4335
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.