Få mere at vide
beta-Sitosterol, med ca. 10% campesterol, CA. 75% beta-sitosterol
Artikelnummer. 10654992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10654992 5 g 5g
10664992 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 DKK
    257.65 DKK / 5g
    Spare 49.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 83-46-5 | C29H50O | 414,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-46-5
Molekylær formel C29H50O
InChI nøgle KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Synonym beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Sitosterol
Farve Hvid
Tab ved tørring 3,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Specifik rotation -24° til -32° (20 °C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typisk
SMIL CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dode-hydropenta-ena-hydro-17-dode-hydropenta-phena-hr.
Molekylvægt (g/mol) 414.718
Formel vægt 414.70
Procent renhed ≥75%
Fysisk form Pulver