missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beta-Sitosterol Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Sitosterol-beta-D-glucuronide |
| CAS | 126251-01-2 |
| Molekylær formel | C35 H58 O7 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid','(3β)-stigmast-5-en-3-yl, (3β)-Stigmast-5-en-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, Sitosterol 3-O-β-D-glucuronopyranoside, β-Sitosterol 3-O-β-D-glucuronoside, β-Sitosterol glucuronoside, β-Sitosteryl glucuronate |
| InChI formel | InChI=1S/C35H58O7/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(14-16-34(22,5)27(24)15-17-35(25,26)6)41-33-30(38)28(36)29(37)31(42-33)32(39)40/h10,19-21,23-31,33,36-38H,7-9,11-18H2,1-6H3,(H,39,40)/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29+,30-,31+,33-,34+,35-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)C(C)C |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 590.83 |
| Formel vægt | 590.4183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?