Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta Shields
Artikelnummer. 12367177 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
15° Vinkel
45° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12367177 15° Vinkel Hver
12347177 45° Vinkel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12367177
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleaver Scientific strålingsafskærmning til beskyttelse mod betastråling.
  • Beta Shield - Small Fixed 15° Vinkel - buet base 30 x 45 cm
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med en 15 cm dyb buet base til brug med sikkerhedsbakker eller en 30x30 cm flad base til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod betastråling, skjold, fast 15 graders vinkel, buet base, dimensioner 450h x 300w x 150d mm
Tekniske data
Inkluderer 15° Vinkel
Produkttype Beta Shield