Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta Shields
Artikelnummer. 12347177 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
15° Vinkel
45° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12347177
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleaver Scientific strålingsafskærmning til beskyttelse mod betastråling.
  • Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænk
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvrerbarhed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
  • Beta - Lille fast 45° Vinkel - buet base 30 x 45 cm
  • Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
Tekniske data
Inkluderer 45° Vinkel
Produkttype Beta Shield