Få mere at vide
Beta-Selinene, (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Selinene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h13-14H,1,3,5-10H2,2,4H3/t13-,14+,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 204.1878 |