missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
beta Sarcoglycan Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
beta Sarcoglycan Polyclonal antibody specifically detects beta Sarcoglycan in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | beta Sarcoglycan |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | mFluor Violet 610 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 43 kDa dystrophin-associated glycoprotein, 43DAG, A3bbeta-SG, beta-sarcoglycan, beta-sarcoglycan(43kD dystrophin-associated glycoprotein), Beta-SG, LGMD2E, limb girdle muscular dystrophy 2E (non-linked families), sarcoglycan, beta (43kD dystrophin-associated glycoprotein), sarcoglycan, beta (43kDa dystrophin-associated glycoprotein), SGC |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 94-318 of human beta Sarcoglycan (NP_000223.1).,, Sequence:, PNGCDSMEFHESGLLRFKQVSDMGVIHPLYKSTVGGRRNENLVITGNNQPIVFQQGTTKLSVENNKTSITSDIGMQFFDPRTQNILFSTDYETHEFHLPSGVKSLNVQKASTERITSNATSDLNIKVDGRAIVRGNEGVFIMGKTIEFHMGGNMELKAENSIILNGSVMVSTTRLPSSSSGDQLGSGDWVRYKLCMCADGTLFKVQVTSQNMGCQISDNPCGNTH |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?