Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta Radiation Storage Mini Box Indsatser
Artikelnummer. 12367157 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12367157 80 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12367157
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Cleaver strålingsafskærmende mini-indsats til 20 x 0,5 ml rør
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Forskellige indsatser til at passe inde i mini kasser
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Til brug med (udstyr) FB58417 20 x 1,5 ml rør
Højde (metrisk) 40mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Produkttype Radiation Storage Mini Box Indsats
Bredde (metrisk) 80 mm