Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta strålingsskærme
Artikelnummer. p-8009031 Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
Buet base
Flad base
Dimensioner:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Inkluderer:
15° Vinkel
15° Vinkel; Buet base
45° Vinkel
Lille fast 15° Vinkel
Lille fast 45° Vinkel
Stor fast 15° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12307177
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til beskyttelse mod betastråling, Fisherbrand™ strålingsskærme leveres i små, mellemstore og store størrelser og med en 15 cm dyb buet base til brug med sikkerhedsbakker eller en 30x30 cm flad base til beskyttelse under bænken.
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod betastråling, skjold, fast 15 graders vinkel, flad base, dimensioner 450h x 300w x 300d mm
  • Beta– Lille fast 15° Vinkel– Flad base 30 x 45 cm, base 30 x 30 cm
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
Tekniske data
Oversigt Flad base
Inkluderer Lille fast 15° Vinkel
Produkttype Beta strålingsskjold
Dimensioner 453 x 300 x 150 mm