Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta strålingsskærme
Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
Buet base
Flad base
Dimensioner:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Inkluderer:
15° Vinkel
15° Vinkel; Buet base
45° Vinkel
Lille fast 15° Vinkel
Lille fast 45° Vinkel
Stor fast 15° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Buet base |
| Inkluderer | Stor fast 15° Vinkel |
| Produkttype | Beta strålingsskjold |
| Dimensioner | 530 x 350 x 300 mm |