Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta strålingsskærme
Artikelnummer. 12307197 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Oversigt:
Buet base
Flad base
Dimensioner:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Inkluderer:
15° Vinkel
15° Vinkel; Buet base
45° Vinkel
Lille fast 15° Vinkel
Lille fast 45° Vinkel
Stor fast 15° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Dimensioner Inkluderer unitSize
12307197 Buet base 461 x 300 x 150 mm 15° Vinkel; Buet base Hver
12307177 Flad base 453 x 300 x 150 mm Lille fast 15° Vinkel Hver
12307187 Flad base 600 x 350 x 300 mm 45° Vinkel Hver
12387177 Flad base 531 x 350 x 300 mm 15° Vinkel Hver
12347187 Buet base 530 x 350 x 300 mm Stor fast 15° Vinkel Hver
12327177 Flad base 455 x 300 x 150 mm Lille fast 45° Vinkel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12307197
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til beskyttelse mod betastråling, Fisherbrand™ strålingsskærme leveres i små, mellemstore og store størrelser og med en 15 cm dyb buet base til brug med sikkerhedsbakker eller en 30x30 cm flad base til beskyttelse under bænken.
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod betastråling, skjold, timeglasform, fast 15 graders vinkel, buet base, dimensioner 450h x 300w x 150d
  • Beta– Timeglasskjold– Buet bund 30 x 45 cm
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
Tekniske data
Oversigt Buet base
Inkluderer 15° Vinkel; Buet base
Produkttype Beta strålingsskjold
Dimensioner 461 x 300 x 150 mm