Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta-strålingssikker opbevaringsboks til firevejs stativer
Artikelnummer. 12377117 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
17,5 x 15 x 14 cm (6,89 x 5,90 x 5,51 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12377117 17,5 x 15 x 14 cm (6,89 x 5,90 x 5,51 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 12377117
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Fremstillet med hængslede låg
  • Gennemsigtig afskærmning
  • Fungerer som løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Konstrueret af akryl giver nem fremstilling og fremstillingsevne
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 17,5 x 15 x 14 cm (6,89 x 5,90 x 5,51 tommer)
Til brug med (applikation) Betastråling afskærmet
Holder Radioisotoper eller radioaktivt affald
Inkluderer Hængslet låg
Produkttype Opbevaringsboks til 4-vejs stativer
Materiale Akryl