Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta Radiation Safe Timeglas Shield
Artikelnummer. 11517253 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Akryl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11517253 Akryl Hver
1 options
Artikelnummer. 11517253
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Gennemsigtig afskærmning
  • Konstrueret af akryl giver nem fremstilling og fremstillingsevne
Tekniske data
Materiale Akryl
Til brug med (applikation) Beta-strålebeskyttelse
Inkluderer Flad bund
Produkttype Timeglas skjold
Dimensioner L x B: 45 x 30 cm (17,71 x 11,81 tommer)