Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta stråling baseplader
Artikelnummer. 12337197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
46 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
12337197 46 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 12337197
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse rektangulære bundplader er ideelle til at give bænkbeskyttelse og kan bruges sammen med alle skjolde.
  • Fås i standard 10 mm beta-beskyttende akryl, 12 mm gamma-dæmpende blyakryl og også som duo-afskærmning til beskyttelse mod begge typer emission
  • Cleaver Scientifics omfattende udvalg af strålingssikkerhedsprodukter omfatter et stort udvalg af skjolde, kasser, affaldsspande, bakker samt diverse tilbehør og skabe
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
Tekniske data
Dybde (metrisk) 46 cm
Produkttype Beta strålings bundplade
Bredde (metrisk) 45 cm