Få mere at vide
Beta-pseudouridin, TRC
Artikelnummer. 30135291
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135291 2.5 mg 2.5mg
30006038 25 mg -
30005595 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8396052.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-07-4
Synonym 5-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedion∣5-(β-D-Ribofuranosyl)uracil∣5-Ribosyluracil∣NSC 162405∣Pseudouridin C-D-pseudouridin∣ β∣ Pseudouridin-Uridin∣ ψ;
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 244.2
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 2.5 mg
Kemisk navn eller materiale beta-pseudouridin