Få mere at vide
beta-Propiolakton, 98%, ren
Artikelnummer. 11351523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11351523 500 mL Glasflaske 500ml
10741521 5 mL Glasflaske 5ml
10625511 25 mL Glasflaske 25ml
10358153 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11351523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269045000
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Emballage Bemærk: Glasflaske sættes i en dåse til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-57-8
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00005169
InChI nøgle VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC navn oxetan-2-on
SMIL O=C1CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Propiolactone
Navn note Pure
Tæthed 1.1460g/mL
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mL
Formel vægt 72.06
Grad Ren