Få mere at vide
beta-Propiolakton, 98%, ren
Artikelnummer. 10625511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10625511 25 mL Glasflaske 25ml
10741521 5 mL Glasflaske 5ml
10358153 100 mL Glasflaske 100ml
11351523 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10625511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269040250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Emballage Bemærk: Glasflaske sættes i en dåse til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-57-8
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00005169
InChI nøgle VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC navn oxetan-2-on
SMIL O=C1CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Propiolactone
Navn note Pure
Tæthed 1.1460g/mL
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mL
Formel vægt 72.06
Grad Ren