Få mere at vide
beta-Propiolactone, 97%
Beskrivelse
Beta-propiolacton er meget udbredt som et steriliserende og sporicide middel, som bruges til at sterilisere blodplasma, vacciner, vævstransplantater, kirurgiske instrumenter og enzymer. Det finder en anvendelse i fremstillingen af akrylsyre og dens estere. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af syntetiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Beta-propiolacton er meget udbredt som et steriliserende og sporicide middel, som bruges til at sterilisere blodplasma, vacciner, vævstransplantater, kirurgiske instrumenter og enzymer. Det finder en anvendelse i fremstillingen af akrylsyre og dens estere. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af syntetiske forbindelser.
Opløselighed Blandbar med vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Brandfarligt materiale. Bør opbevares i et separat sikkerhedsopbevaringsskab eller rum. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Propiolactone |
| Smeltepunkt | -34°C |
| Tæthed | 1.146 |
| Kogepunkt | 161°C to 163°C |
| Flammepunkt | 70°C (158°F) |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Brydningsindeks | 1.413 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3382 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- beta-Propiolactone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: .beta.-Propiolactone
RUO– Kun brug til forskning
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.