Få mere at vide
beta-propiolakton, 97%
Artikelnummer. 11450797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450797 5 g 5g
11440797 1 g 1g
11460797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23197.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.06 DKK
    1161.65 DKK / 5g
    Spare 129.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72,06 g/mol
Beta-propiolacton er meget udbredt som et steriliserende og sporicide middel, som bruges til at sterilisere blodplasma, vacciner, vævstransplantater, kirurgiske instrumenter og enzymer. Det finder en anvendelse i fremstillingen af akrylsyre og dens estere. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af syntetiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Beta-propiolacton er meget udbredt som et steriliserende og sporicide middel, som bruges til at sterilisere blodplasma, vacciner, vævstransplantater, kirurgiske instrumenter og enzymer. Det finder en anvendelse i fremstillingen af akrylsyre og dens estere. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af syntetiske forbindelser.
Opløselighed Blandbar med vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Brandfarligt materiale. Bør opbevares i et separat sikkerhedsopbevaringsskab eller rum. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-57-8
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00005169
InChI nøgle VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC navn oxetan-2-on
SMIL O=C1CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Propiolactone
Smeltepunkt -34 °C
Tæthed 1.146
Kogepunkt 161 °C til 163 °C
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Analyseprocentområde 0.97
Brydningsindeks 1.413
Mængde 5 g
FN nummer 3382
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,7820
Opløselighedsinformation Blandet med vand og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 72.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • beta-Propiolactone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Propiolactone