missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-beta-Pinene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-(+)-beta-Pinene |
| CAS | 19902-08-0 |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1R,5R)-(+)-2(10)-Pinene, (1R)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (+)-2(10)-Pinene, (+)-β-Pinene, (1R)-(+)-β-Pinene, (1R,5R)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, d-β-Pinene, (+)-beta-Pinene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H]2CCC(=C)[C@H]1C2 |
| IUPAC navn | (1R,5R)-6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vægt | 136.1252 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?