Få mere at vide
Beta -Pinen 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316845
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316845 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316845 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010045IP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Pinene
CAS 127-91-3
Analyt- eller komponentnavne beta-Pinene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
SMIL CC1(C)C2CCC(=C)C1C2
IUPAC navn 6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptan
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136,1252 g/mol