Få mere at vide
Beta-pinen 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309488
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309488 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309488 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09010045IP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Pinene
CAS 127-91-3
Analyt- eller komponentnavne beta-Pinene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
SMIL CC1(C)C2CCC(=C)C1C2
IUPAC navn 6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptan
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 5 x 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol