Få mere at vide
Beta-Phenylethyl Beta-D-Glucoside Tetraacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Phenylethyl beta-D-Glucoside Tetraacetate |
| CAS | 76870-87-6 |
| Molekylær formel | C22H28O10 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | beta-Phenylethyl beta-D-Glucoside 2,3,4,6-Tetraacetate, 2-Phenylethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside, NSC 231829 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O10/c1-13(23)28-12-18-19(29-14(2)24)20(30-15(3)25)21(31-16(4)26)22(32-18)27-11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-9,18-22H,10-12H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC1OC(OCCc2ccccc2)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [3,4,5-triacetyloxy-6-(2-phenylethoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.45 |
| Formel vægt | 452.1682 |