missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-oxo-Cyclohexanepropanenitrile, TRC

Artikelnummer. 30359650
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359650 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9880951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Beta-oxo-Cyclohexanepropanenitrile
CAS 62455-70-3
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 1 g
Synonym (Cyclohexylcarbonyl)acetonitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropionitrile
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
SMIL O=C(CC#N)C1CCCCC1
IUPAC navn 3-cyclohexyl-3-oxopropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.