Få mere at vide
Beta-oxo-Cyclohexanepropanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beta-oxo-Cyclohexanepropanenitrile |
| CAS | 62455-70-3 |
| Molekylær formel | C9H13NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (Cyclohexylcarbonyl)acetonitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2 |
| SMIL | O=C(CC#N)C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 3-cyclohexyl-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.0997 |