Få mere at vide
beta-Ocimene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313070
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313070 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313070 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15680000ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Ocimene
CAS 13877-91-3
Analyt- eller komponentnavne beta-Ocimene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
SMIL CC(=CCC=C(C)C=C)C
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,3,6-triene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol