missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

beta-Nornicotyrine, TRC

Artikelnummer. 30132679
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132679 10 mg
17982795 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN82500010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 494-98-4
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.1732
Synonym Pyridine, 3-(1H-pyrrol-2-yl)-, Pyridine, 3-pyrrol-2-yl- (6CI,7CI,8CI), Nornicotyrine, β-Nornicotyrine
IUPAC navn 3-(1H-pyrrol-2-yl)pyridine
SMIL c1cncc(c1)c2ccc[nH]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1-7,11H
Formel vægt 144.0687
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.