Få mere at vide
beta-Nicotyrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Nicotyrine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3 |
| Formel vægt | 158.0844 |
| Procent renhed | >95% |