Få mere at vide
Beta-Nicotinic Acid Mononucleotide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Nicotinic Acid Mononucleotide |
| CAS | 321-02-8 |
| Molekylær formel | C11H14NO9P |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Carboxy-1-(5-O-phosphono-beta-D-ribofuranosyl)pyridinium Inner Salt, 3-Carboxy-1-beta-D-ribofuranosylpyridinium Hydroxide 5'-Phosphate Inner Salt, Nicotinate Mononucleotide, Nicotinate Ribonucleotide, Nicotinic Acid Ribonucleotide, Nicotinic Acid Ribotide, Nicotinic Mononucleotide, beta-NaMN |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14NO9P/c13-8-7(5-20-22(17,18)19)21-10(9(8)14)12-3-1-2-6(4-12)11(15)16/h1-4,7-10,13-14H,5H2,(H2-,15,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)[n+]2cccc(c2)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(phosphonooxymethyl)oxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.2 |
| Formel vægt | 335.0406 |