Få mere at vide
Beta-Nicotinamid Mononukleotid, TRC
Artikelnummer. 17993185
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993185 100 mg
17974745 10 mg
17942685 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN407765100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1094-61-7
Molekylær formel C11 H15 N2 O8 P
Molekylvægt (g/mol) 334.22
Synonym Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, inner salt, 3-Carbamoyl-1-β-D-ribofuranosylpyridinium hydroxide, 5'-phosphate, inner salt (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, hydroxide, inner salt, Pyridinium, 3-carbamoyl-1-β-D-ribofuranosyl-, hydroxide, 5'-(dihydrogen phosphate), inner salt (8CI), NMN, NMN (mononucleotide), Nicotinamide mononucleotide, Nicotinamide ribonucleoside 5'-phosphate, Nicotinamide ribonucleotide, Nicotinamide ribotide, β-D-NMN, β-NMN, β-Nicotinamide mononucleotide
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl] methylhydrogenfosfat
SMIL NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide mononucleotide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11-/m1/s1
Formel vægt 334.0566
Procent renhed >95%