Få mere at vide
beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15895128 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15895128 5 g Plastic bottle 5g
15885128 1 g Plastic bottle 1g
15805138 10 g Plastic bottle 10g
15815138 25 g Plastic bottle 25g
15825138 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15895128 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J15335.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-84-9
Molekylær formel C21H27N7O14P2
Molekylvægt (g/mol) 663.43
MDL nummer MFCD00150377
InChI nøgle BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMIL NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
Emballage Plastic bottle
Mængde 5 g
Beilstein 3584133
Formel vægt 663.43 (Anhydrous)
Fysisk form Powder