Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3584133 |
| Formel vægt | 663.43 (Anhydrous) |
| Fysisk form | Powder |