Få mere at vide
beta-Nicotinamid adenin dinukleotid reduceret dinatriumsalt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460197 1 g 1g
15470197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61638.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 606-68-8 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
β-Nikotinamid adenindinukleotid (NAD+) ogβ -Nicotinamid-adenindinukleotid, reduceret (NADH) omfatter et coenzym-redox-par (NAD+:NADH) involveret i en lang række enzymkatalyserede oxidationsreduktionsreaktioner. Ud over sin redoxfunktion er NAD+/NADH en donor af ADP-riboseenheder i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribose) polymeraser) reaktioner og en forløber for cyklisk ADP-ribose (ADP-ribosylcyclaser). Som et reagens kan NADH bruges i enzymcyklusassays til at amplificere påvisning af aktivitet af biologisk relevante enzymer eller metabolitter, der er til stede i lave koncentrationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
β -Nikotinamid adenindinukleotid (NAD+) ogβ -Nicotinamid-adenindinukleotid, reduceret (NADH) omfatter et coenzym-redox-par (NAD+:NADH) involveret i en lang række enzymkatalyserede oxidationsreduktionsreaktioner. Ud over sin redoxfunktion er NAD+/NADH en donor af ADP-riboseenheder i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribose) polymeraser) reaktioner og en forløber for cyklisk ADP-ribose (ADP-ribosylcyclaser). Som et reagens kan NADH bruges i enzymcyklusassays til at amplificere påvisning af aktivitet af biologisk relevante enzymer eller metabolitter, der er til stede i lave koncentrationer.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares med tørremiddel. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -°20 C Lysfølsom. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-68-8
Molekylær formel C21H27N7Na2O14P2
Molekylvægt (g/mol) 709.41
MDL nummer MFCD00036200
InChI nøgle QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dioxymethyl-hydrogenphosphoryl-2-hydroxymethylphoxolan; hydrogen; natrium
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Beilstein 5230241
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 709.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver