Få mere at vide
Beta - Nikotinamid Adenin Dinukleotidfosfatreduceret tetranatriumsalt 98 % MP Biomedicals
Artikelnummer. 11388779 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
50mg
Artikelnummer. 11388779
Brand: MP Biomedicals 0210116791
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2646-71-1
Molekylær formel C21H26N7Na4O17P3
Molekylvægt (g/mol) 833.35
MDL nummer MFCD10567216
InChI nøgle WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
Navn note Reduced Tetrasodium Salt
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-hydroxyhydrogen-4-yl)-3,olan-yl)-3, fosfat;molekylært hydrogen;natrium
Formel vægt 833.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver