Få mere at vide
Beta - Nikotinamid Adenin Dinukleotidfosfatreduceret tetranatriumsalt 98 % MP Biomedicals
Artikelnummer. 11338779 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338779 25 mg 25mg
11348779 50 mg 50mg
11358779 100 mg 100mg
11368779 250 mg 250mg
11378779 500 mg 500mg
11388779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11338779 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210116725
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2646-71-1
Molekylær formel C21H26N7Na4O17P3
Molekylvægt (g/mol) 833.35
MDL nummer MFCD10567216
InChI nøgle WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
Navn note Reduced Tetrasodium Salt
Analyseprocentområde 98%
Mængde 25 mg
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn {[(2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-[({[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihyd roxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)methyl]-4-hydroxyoxolan-3-yl]oxy}phosphonsyre syre
Formel vægt 833.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver