Få mere at vide
beta-Nicotinamid adenin dinukleotid phosphat reduceret tetranatriumsalt, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445795
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445795 100 mg 100mg
15455795 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15445795 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62089.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2646-71-1 | C21H26N7Na4O17P3 | 833.35 g/mol
NADPH tetranatriumsalt bruges som en allestedsnærværende cofaktor og biologisk reduktionsmiddel. β-NADPH er et coenzym, der findes i alle levende celler og er involveret i redoxreaktioner, der transporterer elektroner fra en reaktion til en anden. Det bruges som en elektrondonor, cofaktor for mange redoxenzymer, herunder nitrogenoxidsyntetase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
NADPH tetranatriumsalt bruges som en allestedsnærværende cofaktor og biologisk reduktionsmiddel. β-NADPH er et coenzym, der findes i alle levende celler og er involveret i redoxreaktioner, der transporterer elektroner fra en reaktion til en anden. Det bruges som en elektrondonor, cofaktor for mange redoxenzymer, herunder nitrogenoxidsyntetase.
Opløselighed Opløseligt i vand
(50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C. Lysfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2646-71-1
Molekylær formel C21H26N7Na4O17P3
Molekylvægt (g/mol) 833.35
MDL nummer MFCD10567216
InChI nøgle WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-hydroxyhydrogen-4-yl)-3,olan-yl)-3, fosfat;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Formel vægt 833.35
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver