Få mere at vide
beta-Nikotinamid adenin dinukleotid fosfat mononatriumsalt
Artikelnummer. 11349608
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349608 1 g 1g
11339608 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044126.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765,39 g/mol
β-Nikotinamidadenindinukleotidphosphatmononatriumsalt fungerer som en elektronacceptor, der bruges af celler. Det er også nyttigt in vitro at studere NADP. Desuden bruges det i en lang række enzymkatalyserede oxidationsreduktionsreaktioner. Kombinationen af NADP+/NADPH anvendes i en række antioxidationsmekanismer, som beskytter mod ophobning af reaktive oxidationsarter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-16-3
Molekylær formel C21H27N7NaO17P3
Molekylvægt (g/mol) 765.39
MDL nummer MFCD00036973
InChI nøgle JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-hydroxy-4-yl)-oxolan-4-yl)-3, fosfat; natrium
SMIL [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 4779954
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 765.4
Fysisk form Pulver