Få mere at vide
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt, ca 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11455907
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2.5g
Artikelnummer. 11455907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24450.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68141-45-7
Molekylær formel C21H27KN7O17P3
Molekylvægt (g/mol) 781.50
MDL nummer MFCD00148915
InChI nøgle JQHQOSOHVPEASS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp monopotassium salt
PubChem CID 131675654
IUPAC navn potassium;1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboximidate
SMIL [K+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2OP(O)(O)=O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt
Smeltepunkt ∼175°C (decomposition)
Mængde 0.5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 781.5
Procent renhed ∼90%