Få mere at vide
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt, ca 90%, Thermo Scientific™
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2.5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt |
| Smeltepunkt | ∼175°C (decomposition) |
| Mængde | 0.1 g |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 781.5 |
| Procent renhed | ∼90% |